2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2-Methyl-2,3-dihydrobenzofuran
D1537-10G D1537-25G
TCIAD1537-10GEA 1475 NOK
TCIAD1537-10G TCIAD1537-25G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran ≥98.0% (by GC)
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formel: C₉H₁₀O
MW: 134,18 g/mol
Kokepunkt: 198°C
Flash punkt: 63°C
MDL nummer: MFCD00023003
CAS-nummer: 1746-11-8
EINECS: 217-124-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %