3,3'-Dichloro-4,4'-diisocyanatobiphenyl ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,3'-Dichlorobiphenyl-4,4'-diyl Diisocyanate
D1541-25G D1541-5G
TCIAD1541-25GEA 5850 NOK
TCIAD1541-25G TCIAD1541-5G
3,3'-Dichloro-4,4'-diisocyanatobiphenyl ≥95.0% (by titrimetric analysis)
3,3'-Dichloro-4,4'-diisocyanatobiphenyl
Formel: C₁₄H₆Cl₂N₂O₂
MW: 305,11 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00059591
CAS-nummer: 5331-87-3
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2ab7fee7ce66fa56fe03aa304c260add2c4b2d44&vid=2ab7fee7ce66fa56fe03aa304c260add2c4b2d44&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (Butylamine Method) min. 95.0 %
Melting point 168.0 to 172.0 deg-C