2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanone, Furaneol, 4-Hydroxy-2,5-dimethylfuran-3(2H)-one
D1569-25G D1569-5G
TCIAD1569-25GEA 1100 NOK
TCIAD1569-25G TCIAD1569-5G
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone ≥98.0% (by HPLC)
2,5-Dimethyl-4-hydroxy-3(2H)-furanone
Formel: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00010706
CAS-nummer: 3658-77-3
EINECS: 222-908-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %