1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,4-Bis(alpha-hydroxyisopropyl)benzene, alpha,alpha'-Dihydroxy-1,4-diisopropylbenzene, 2,2'-(p-Phenylene)di-2-propanol, 2,2'-(1,4-Phenylene)bis(propan-2-ol), alpha,alpha,alpha',alpha'-Tetramethyl-1,4-benzenedimethanol
D1577-5G D1577-25G
TCIAD1577-5GEA 985 NOK
TCIAD1577-5G TCIAD1577-25G
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene ≥97.0% (by GC)
1,4-Bis(2-hydroxyisopropyl)benzene
Formel: C₁₂H₁₈O₂
MW: 194,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00009827
CAS-nummer: 2948-46-1
EINECS: 220-964-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 143.0 to 146.0 deg-C