2-Diethylaminopyridine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Synonymer: N-(2-Pyridyl)diethylamine
D1681-25G D1681-5G
TCIAD1681-25GEA 3425 NOK
TCIAD1681-25G TCIAD1681-5G
2-Diethylaminopyridine ≥97.0% (by titrimetric analysis)
2-Diethylaminopyridine
Formel: C₉H₁₄N₂
MW: 150,23 g/mol
Kokepunkt: 118°C
MDL nummer: MFCD00059777
CAS-nummer: 36075-06-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=68034a5bfb04764d40be0be04c86787e9d03ed8d&vid=68034a5bfb04764d40be0be04c86787e9d03ed8d&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %