4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone ∼14% ∼1.2 mol/L in propylene glycol
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 3-Hydroxy-4,5-dimethylfuran-2(5H)-one, 4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2,5-dihydrofuran-2-one
D1851-25ML D1851-5ML
TCIAD1851-25MLEA 1975 NOK
TCIAD1851-25ML TCIAD1851-5ML
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone ∼14% ∼1.2 mol/L in propylene glycol
4,5-Dimethyl-3-hydroxy-2(5H)-furanone
Formel: C₆H₈O₃
MW: 128,13 g/mol
Flash punkt: 104°C
MDL nummer: MFCD00059957
CAS-nummer: 28664-35-9
EINECS: 249-136-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=973c2307ff403e430187698275369d36bc00706f&vid=89d0faea43e5c7ef2a0ec5a3f10fe592642b029e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Concentration (Neutralization titration) 13.0 to 15.0 w/w%