N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (by GC) stabilised
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: N-(3-(Dimethylamino)propyl)methacrylamide
Stabilisering: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)
D1919-25G D1919-500G D1919-100G
TCIAD1919-25GEA 220 NOK
TCIAD1919-25G TCIAD1919-500G TCIAD1919-100G
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide ≥98.0% (by GC) stabilised
N-(3-Dimethylaminopropyl)methacrylamide
Formel: C₉H₁₈N₂O
MW: 170,26 g/mol
Kokepunkt: 130°C
Flash punkt: 140°C
MDL nummer: MFCD00038359
CAS-nummer: 5205-93-6
EINECS: 226-002-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 97.0 %