2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D1946-25ML D1946-5ML
TCIAD1946-25MLEA 12975 NOK
TCIAD1946-25ML TCIAD1946-5ML
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol ≥96.0% (by GC)
2,4-Dimethyl-2,4-pentanediol
Formel: C₇H₁₆O₂
MW: 132,20 g/mol
Kokepunkt: 100°C
Flash punkt: 85°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00012306
CAS-nummer: 24892-49-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %