(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol, (1S,2S)-1,2-bis[(4R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]ethane-1,2-diol, (1S,2S)-1,2-BIS((R)-2,2-DIMETHYL-1,3-DIOXOLAN-4-YL)ETHANE-1,2-DIOL
D2024-25G D2024-5G
TCIAD2024-25GEA 1225 NOK
TCIAD2024-25G TCIAD2024-5G
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol ≥97.0% (by GC)
(1S,2S)-1,2-Bis((R)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)ethane-1,2-diol
Formel: C₁₂H₂₂O₆
MW: 262,302 g/mol
MDL nummer: MFCD00003211
CAS-nummer: 1707-77-3
EINECS: 216-954-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 117.0 to 123.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D +5.5 to +7.5 deg (C=5, CHCl3)