Dess-Martin periodinane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
D2045-1G D2045-25G D2045-5G
TCIAD2045-1GEA 610 NOK
TCIAD2045-1G TCIAD2045-25G TCIAD2045-5G
Dess-Martin periodinane ≥95.0% (by titrimetric analysis)
Dess-Martin periodinane
Formel: C₁₃H₁₃IO₈
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00130127
CAS-nummer: 87413-09-0
FN: 1479
ADR: 5.1,III
Merck Indeks: 14,02933
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 95.0 %