4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 3,3'-Dimethylbiphenyl-4,4'-diyl Diisocyanate
D2051-25G D2051-250G
TCIAD2051-25GEA 395 NOK
TCIAD2051-25G TCIAD2051-250G
4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4'-Diisocyanato-3,3'-dimethylbiphenyl
Formel: C₁₆H₁₂N₂O₂
MW: 264,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00019908
CAS-nummer: 91-97-4
EINECS: 202-112-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white pellet
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 69.0 to 73.0 deg-C