3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2-(3-Oxo-2,3-dihydro-1H-inden-1-ylidene)malononitrile
D2054-1G D2054-5G
TCIAD2054-1GEA 1600 NOK
TCIAD2054-1G TCIAD2054-5G
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one ≥98.0% (by GC)
3-(Dicyanomethylidene)indan-1-one
Formel: C₁₂H₆N₂O
MW: 194,19 g/mol
MDL nummer: MFCD00143117
CAS-nummer: 1080-74-6
FN: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=777f411a4ad1a97f44c32681a53927963bf358b5&vid=777f411a4ad1a97f44c32681a53927963bf358b5&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %