Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Dioctyl Dodecanedioate, Dodecanedioic Acid Di(2-ethylhexyl) Ester, Di(2-ethylhexyl) Dodecanedioate, Bis(2-ethylhexyl) dodecanedioate, Dodecanedioic Acid Dioctyl Ester
D2092-25ML D2092-500ML
TCIAD2092-25MLEA 220 NOK
TCIAD2092-25ML TCIAD2092-500ML
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate ≥94.0% (by GC)
Bis(2-ethylhexyl)dodecanedioate
Formel: C₂₈H₅₄O₄
MW: 454,74 g/mol
Kokepunkt: 267°C
Flash punkt: 230°C
MDL nummer: MFCD00144216
CAS-nummer: 19074-24-9
EINECS: 242-798-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 94.0 %