N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2138-25G D2138-500G
TCIAD2138-25GEA 445 NOK
TCIAD2138-25G TCIAD2138-500G
N,N-Dibutyl-3-aminophenol ≥95.0% (by GC)
N,N-Dibutyl-3-aminophenol
Formel: C₁₄H₂₃NO
MW: 221,34 g/mol
Kokepunkt: 176°C
MDL nummer: MFCD00134668
CAS-nummer: 43141-69-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to Brown to Dark purple clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %