(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (R)-N,N-Dimethylpyrrolidin-3-amine
D2149-1G D2149-5G
TCIAD2149-1GEA 610 NOK
TCIAD2149-1G TCIAD2149-5G
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥97.0% (by GC)
(3R)-(+)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 166°C
Flash punkt: 52°C
MDL nummer: MFCD00191347
CAS-nummer: 132958-72-6
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +16.0 deg (C=10, EtOH)