2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,2-Dimethyl-7-hydroxycoumaran, 2,2-Dimethyl-2,3-dihydrobenzofuran-7-ol
D2154-25G D2154-100G
TCIAD2154-25GEA 420 NOK
TCIAD2154-25G TCIAD2154-100G
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran ≥98.0% (by GC)
2,3-Dihydro-2,2-dimethyl-7-hydroxybenzofuran
Formel: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,20 g/mol
Kokepunkt: 95°C
MDL nummer: MFCD00075382
CAS-nummer: 1563-38-8
EINECS: 216-350-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %