(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (S)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine, (S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
D2193-1G D2193-5G
TCIAD2193-1GEA 1375 NOK
TCIAD2193-1G TCIAD2193-5G
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine ≥98.0% (by GC)
(3S)-(-)-3-(Dimethylamino)pyrrolidine
Formel: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Kokepunkt: 164°C
Flash punkt: 51°C
MDL nummer: MFCD00191348
CAS-nummer: 132883-44-4
FN: 2734
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -13.0 to -16.0 deg (C=10, EtOH)