meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
Leverandør: TCI
Synonymer: meso-2,3-Diphenylbutanedioic Acid
D2209-1G D2209-5G
TCIAD2209-1GEA 1200 NOK
TCIAD2209-1G TCIAD2209-5G
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
meso-2,3-Diphenylsuccinic acid
Formel: C₁₆H₁₄O₄
MW: 270,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00198082
CAS-nummer: 1225-13-4
EINECS: 214-953-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %