2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (by HPLC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,10-Dithiatricyclo[10.2.2.2(5,8)]octadeca-5,7,12,14,15,17-hexaene
D2210-100MG D2210-500MG
TCIAD2210-100MGEA 1075 NOK
TCIAD2210-100MG TCIAD2210-500MG
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane ≥98.0% (by HPLC)
2,11-Dithia[3.3]paracyclophane
Formel: C₁₆H₁₆S₂
MW: 272.42 g/mol
MDL nummer: MFCD00191410
CAS-nummer: 28667-63-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Melting point 220.0 to 227.0 deg-C