(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (-)-(2S,3S)-1,4-Bis(benzyloxy)-2,3-butanediol
D2240-1G D2240-5G
TCIAD2240-1GEA 1425 NOK
TCIAD2240-1G TCIAD2240-5G
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol ≥98.0% (by GC)
(-)-1,4-Di-O-benzyl-L-threitol
Formel: C₁₈H₂₂O₄
MW: 302,37 g/mol
MDL nummer: MFCD00077723
CAS-nummer: 17401-06-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Melting point 56.0 to 59.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -6.0 to -6.5 deg (C=5, CHCl3)