2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,5-Dimethoxy-p-quinone
D2250-25G D2250-5G
TCIAD2250-25GEA 4375 NOK
TCIAD2250-25G TCIAD2250-5G
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone ≥98.0% (by GC)
2,5-Dimethoxy-1,4-benzoquinone
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00189386
CAS-nummer: 3117-03-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %