trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: trans-2,3-Dichloro-1,4-diethylene Dioxide
D2279-25G D2279-5G
TCIAD2279-25GEA 2200 NOK
TCIAD2279-25G TCIAD2279-5G
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane ≥96.0% (by GC)
trans-2,3-Dichloro-1,4-dioxane
Formel: C₄H₆Cl₂O₂
MW: 156,99 g/mol
Kokepunkt: 82°C
MDL nummer: MFCD00191421
CAS-nummer: 3883-43-0
FN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %