2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2397-1G D2397-5G
TCIAD2397-1GEA 930 NOK
TCIAD2397-1G TCIAD2397-5G
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one ≥97.0% (by GC)
2,2-Dimethyl-1,3-dioxan-5-one
Formel: C₆H₁₀O₃
MW: 130,14 g/mol
Kokepunkt: 67°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671514
CAS-nummer: 74181-34-3
FN: 1993
ADR: 3,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %