5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (5,6-Dichloropyridin-3-yl)methanol, 2,3-Dichloro-5-hydroxymethylpyridine, 5,6-Dichloronicotinyl Alcohol
D2402-1G D2402-5G
TCIAD2402-1GEA 1375 NOK
TCIAD2402-1G TCIAD2402-5G
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol ≥96.0% (by GC)
5,6-Dichloro-3-pyridinemethanol
Formel: C₆H₅Cl₂NO
MW: 178,01 g/mol
MDL nummer: MFCD00671515
CAS-nummer: 54127-30-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C