Diphenyl-1-pyrenylphosphine ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: DPPP, Diphenyl(pyren-1-yl)phosphine, 1-(Diphenylphosphino)pyrene
D2404-1G D2404-100MG
TCIAD2404-1GEA 3975 NOK
TCIAD2404-1G TCIAD2404-100MG
Diphenyl-1-pyrenylphosphine ≥95.0% (by GC)
Diphenyl-1-pyrenylphosphine
Formel: C₂₈H₁₉P
MW: 386,43 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00278755
CAS-nummer: 110231-30-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 95.0 %
Melting point 174.0 to 178.0 deg-C