2,5-Diformylfuran ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: Furan-2,5-dicarbaldehyde, 2,5-Furandicarboxaldehyde
D2408-1G D2408-100MG D2408-5G
TCIAD2408-1GEA 3100 NOK
TCIAD2408-1G TCIAD2408-100MG TCIAD2408-5G
2,5-Diformylfuran ≥98.0% (by GC)
2,5-Diformylfuran
Formel: C₆H₄O₃
MW: 124,10 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671517
CAS-nummer: 823-82-5
EINECS: 212-520-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C