Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 2,5-Dioxahexanedioic Acid Dimethyl Ester
D2455-25G D2455-5G
TCIAD2455-25GEA 2075 NOK
TCIAD2455-25G TCIAD2455-5G
Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate ≥98.0% (by GC)
Dimethyl-2,5-dioxahexanedioate
Formel: C₆H₁₀O₆
Kokepunkt: 220°C
MDL nummer: MFCD00085447
CAS-nummer: 88754-66-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %