(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥94.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (1R,2R)-(-)-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1R,2R)-N,N'-Dimethyl-1,2-cyclohexanediamine
D2459-1G D2459-100MG
TCIAD2459-1GEA 2025 NOK
TCIAD2459-1G TCIAD2459-100MG
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥94.0% (by GC)
(1R,2R)-(-)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671527
CAS-nummer: 68737-65-5
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 94.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 43.0 to 47.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -138 to -148 deg (C=4, CHCl3)