trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: (1S,2S)-(+)-trans-1,2-Bis(methylamino)cyclohexane, (1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
D2460-100MG D2460-1G D2460-5G
TCIAD2460-100MGEA 220 NOK
TCIAD2460-100MG TCIAD2460-1G TCIAD2460-5G
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine ≥98.0% (by GC)
trans-(1S,2S)-N,N'-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Formel: C₈H₁₈N₂
MW: 142,25 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00671528
CAS-nummer: 87583-89-9
FN: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75fff83d991018fe4e19a2335155b7e4ffc5f2a7&vid=75fff83d991018fe4e19a2335155b7e4ffc5f2a7&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow to Dark green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Melting point 41.0 to 47.0 deg-C