Diphenyl-2-pyridylphosphine 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2-(Diphenylphosphino)pyridine
D2471-1G D2471-5G
TCIAD2471-1GEA 245 NOK
TCIAD2471-1G TCIAD2471-5G
Diphenyl-2-pyridylphosphine 97,0 GC_ASSAY_METHOD
Diphenyl-2-pyridylphosphine
Formel: C₁₇H₁₄NP
MW: 263.28 g/mol
MDL nummer: MFCD00192108
CAS-nummer: 37943-90-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 84.0 to 87.0 deg-C
Solubility in Toluene almost transparency