2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
D2497-25ML D2497-500ML D2497-100ML
TCIAD2497-25MLEA 245 NOK
TCIAD2497-25ML TCIAD2497-500ML TCIAD2497-100ML
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene ≥95.0% (by GC)
2,4-Diphenyl-4-methyl-1-pentene
Formel: C₁₈H₂₀
Kokepunkt: 175°C
Flash punkt: 162°C
MDL nummer: MFCD00044027
CAS-nummer: 6362-80-7
EINECS: 228-846-8
FN: 3082
ADR: 9,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %