(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (S)-(2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl 4-methylbenzenesulphonate, L-(+)-1,2-Isopropylideneglycerol 3-(p-Toluenesulphonate)
D2550-1G D2550-5G
TCIAD2550-1GEA 1450 NOK
TCIAD2550-1G TCIAD2550-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate ≥98.0% (by GC)
(S)-(+)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-ylmethyl-p-toluenesulphonate
Formel: C₁₃H₁₈O₅S
MW: 286,34 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00063234
CAS-nummer: 23735-43-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.0 to +8.0 deg (C=2, DMF)