5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,3-Dihydro-1,4-dithiino[2,3-c]furan-5,7-dione
D2575-1G D2575-5G
TCIAD2575-1GEA 690 NOK
TCIAD2575-1G TCIAD2575-5G
5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboxylic anhydride ≥98.0% (by GC)
5,6-Dihydro-1,4-dithiin-2,3-dicarboxylic anhydride
Formel: C₆H₄O₃S₂
MW: 188,22 g/mol
MDL nummer: MFCD00223990
CAS-nummer: 10489-75-5
EINECS: 234-015-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Methanolysis Method) min. 96.0 %
Melting point 110.0 to 114.0 deg-C