3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (3,5-Di-tert-butylphenyl)methanol
D2652-1G D2652-5G
TCIAD2652-1GEA 850 NOK
TCIAD2652-1G TCIAD2652-5G
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol ≥98.0% (by GC)
3,5-Di-tert-butylbenzyl alcohol
Formel: C₁₅H₂₄O
MW: 220,36 g/mol
MDL nummer: MFCD03844785
CAS-nummer: 77387-57-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 59.0 to 63.0 deg-C