3,5-Diamino-2,4,6-trimethylbenzenesulphonic acid ≥93.0% (by titrimetric analysis)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Diaminomesitylene-4-sulphonic acid, 2,4,6-Trimethyl-3,5-diaminobenzenesulphonic acid
D2709-25G D2709-5G
TCIAD2709-25GEA 1400 NOK
TCIAD2709-25G TCIAD2709-5G
3,5-Diamino-2,4,6-trimethylbenzenesulphonic acid ≥93.0% (by titrimetric analysis)
3,5-Diamino-2,4,6-trimethylbenzenesulphonic acid
Formel: C₉H₁₄N₂O₃S
MW: 230,28 g/mol
MDL nummer: MFCD00043827
CAS-nummer: 32432-55-6
EINECS: 251-039-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 93.0 %