3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3,4-Di-O-acetyl-1,5-anhydro-2,6-dideoxy-L-arabino-hex-1-enitol, 3,4-Di-O-acetyl-L-rhamnal
D2752-1G D2752-5G
TCIAD2752-1GEA 595 NOK
TCIAD2752-1G TCIAD2752-5G
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal ≥95.0% (by GC)
3,4-Di-O-acetyl-6-deoxy-L-glucal
Formel: C₁₀H₁₄O₅
MW: 214,22 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00074970
CAS-nummer: 34819-86-8
EINECS: 252-228-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
Specific rotation [a]20/D +61.0 to +63.0 deg (neat)