5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
D2755-1G D2755-5G
TCIAD2755-1GEA 300 NOK
TCIAD2755-1G TCIAD2755-5G
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene ≥98.0% (by GC)
5,5'-Dibromo-2,2'-bithiophene
Formel: C₈H₄Br₂S₂
MW: 324,05 g/mol
MDL nummer: MFCD00219110
CAS-nummer: 4805-22-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 144.0 to 148.0 deg-C