4,4'-Diiodo-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 4,4'-Diiodo-3,3'-dimethyl-1,1'-biphenyl
D2759-25G D2759-5G
TCIAD2759-25GEA 8750 NOK
TCIAD2759-25G TCIAD2759-5G
4,4'-Diiodo-3,3'-dimethylbiphenyl ≥98.0% (by GC)
4,4'-Diiodo-3,3'-dimethylbiphenyl
Formel: C₁₄H₁₂I₂
MW: 434,06 g/mol
MDL nummer: MFCD04038414
CAS-nummer: 7583-27-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 106.0 to 110.0 deg-C