3,3-Diphenyl-1-propanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Leverandør: TCI
D2760-25G D2760-5G
TCIAD2760-25GEA 8700 NOK
TCIAD2760-25G TCIAD2760-5G
3,3-Diphenyl-1-propanol 98,0 GC_ASSAY_METHOD
3,3-Diphenyl-1-propanol
Formel: C₁₅H₁₆O
MW: 212.29 g/mol
Kokepunkt: 208°C
MDL nummer: MFCD00002930
CAS-nummer: 20017-67-8
EINECS: 243-466-2
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %