2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 2,6-Dihydroxy-p-toluic Acid
D2770-25G D2770-5G
TCIAD2770-25GEA 3700 NOK
TCIAD2770-25G TCIAD2770-5G
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
2,6-Dihydroxy-4-methylbenzoic acid
Formel: C₈H₈O₄
MW: 168,15 g/mol
MDL nummer: MFCD00184686
CAS-nummer: 480-67-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %