Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Leverandør: TCI
Synonymer: 3-(Dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionic Acid Ethyl Ester
D2782-1G D2782-5G
TCIAD2782-1GEA 1325 NOK
TCIAD2782-1G TCIAD2782-5G
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate ≥95.0% (by total nitrogen basis)
Ethyl-3-(dimethylamino)-3-ethoxy-2,2-difluoropropionate
Formel: C₉H₁₇F₂NO₃
MW: 225,24 g/mol
Kokepunkt: 62°C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00722253
CAS-nummer: 141546-96-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (with Total Nitrogen) min. 95.0 %