6-(Dimethylamino)fulvene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: 5-(Dimethylaminomethylene)-1,3-cyclopentadiene
D2785-1G D2785-5G
TCIAD2785-1GEA 1250 NOK
TCIAD2785-1G TCIAD2785-5G
6-(Dimethylamino)fulvene ≥98.0% (by GC)
6-(Dimethylamino)fulvene
Formel: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD00013275
CAS-nummer: 696-68-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb761ebfdcb110297426e31c5631b3429c05eb8e&vid=fb761ebfdcb110297426e31c5631b3429c05eb8e&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 66.0 to 70.0 deg-C