6,6-Diphenylfulvene ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 5-(Diphenylmethylene)-1,3-cyclopentadiene
D2787-1G D2787-5G
TCIAD2787-1GEA 435 NOK
TCIAD2787-1G TCIAD2787-5G
6,6-Diphenylfulvene ≥98.0% (by GC)
6,6-Diphenylfulvene
Formel: C₁₈H₁₄
MW: 230,31 g/mol
MDL nummer: MFCD00001419
CAS-nummer: 2175-90-8
EINECS: 218-533-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 83.0 deg-C