trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: (E)-1,3-Diphenylprop-2-en-1-ol
D2808-25G D2808-5G
TCIAD2808-25GEA 3900 NOK
TCIAD2808-25G TCIAD2808-5G
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol ≥97.0% (by GC)
trans-1,3-Diphenyl-2-propen-1-ol
Formel: C₁₅H₁₄O
MW: 210,28 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00239426
CAS-nummer: 62668-02-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C