(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥96.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Warning
Synonymer: (R,R)-2,2-Bis(4-phenyl-2-oxazolin-2-yl)propane, (R,R)-2,2-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline), (R,R)-2,2'-(Dimethylmethylene)bis(4-phenyl-2-oxazoline)
D2823-1G D2823-250MG D2823-5G
TCIAD2823-1GEA 1700 NOK
TCIAD2823-1G TCIAD2823-250MG TCIAD2823-5G
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline) ≥96.0% (by GC)
(R,R)-2,2'-Isopropylidenebis(4-phenyl-2-oxazoline)
Formel: C₂₁H₂₂N₂O₂
MW: 334,42 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00192244
CAS-nummer: 150529-93-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Light yellow to Amber to Dark green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
Specific rotation [a]20/D +155.0 to +165.0 deg (C=1, EtOH)