1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 1,3,2-Dioxathiolane 2,2-dioxide, Ethylene Sulphate
D2830-5G D2830-25G
TCIAD2830-5GEA 755 NOK
TCIAD2830-5G TCIAD2830-25G
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide ≥98.0% (by GC)
1,3,2-Dioxathiolane-2,2-dioxide
Formel: C₂H₄O₄S
MDL nummer: MFCD00221769
CAS-nummer: 1072-53-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 96.0 to 99.0 deg-C