2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol ≥95.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: 9,9-Bis(hydroxymethyl)heptadecane, 1,3-Dihydroxy-2,2-di-n-octylpropane
D2842-1G D2842-5G
TCIAD2842-1GEA 1325 NOK
TCIAD2842-1G TCIAD2842-5G
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol ≥95.0% (by GC)
2,2-Di-n-octyl-1,3-propanediol
Formel: C₁₉H₄₀O₂
MW: 300,53 g/mol
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD03844790
CAS-nummer: 106868-09-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 95.0 %