(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
Synonymer: 2,3-Dichlorophenylacetonitrile, 2-(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile, 2,3-Dichlorobenzyl cyanide
D2945-25G D2945-5G
TCIAD2945-25GEA 1800 NOK
TCIAD2945-25G TCIAD2945-5G
(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile ≥98.0% (by GC)
(2,3-Dichlorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₅Cl₂N
MW: 186,04 g/mol
Kokepunkt: 115°C
MDL nummer: MFCD01861392
CAS-nummer: 3218-45-9
FN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&vid=26f5bb769f9b868710b2a0099b95b1999e5ce1d8&prid=web&clid=SAPDAM
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C