Diisopropyl sulphate ≥97.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Danger
D2954-25G D2954-5G
TCIAD2954-25GEA 5025 NOK
TCIAD2954-25G TCIAD2954-5G
Diisopropyl sulphate ≥97.0% (by GC)
Diisopropyl sulphate
Formel: C₆H₁₄O₄S
Kokepunkt: 94°C
Smeltepunkt: -19°C
Lagringstemperatur: Fryseskap
MDL nummer: MFCD01682898
CAS-nummer: 2973-10-6
EINECS: 221-011-9
FN: 1760
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %