N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (by GC)
Leverandør: TCI
Synonymer: N,N-Diethyl-o-xylene-3-carboxamide
D2956-25G D2956-5G
TCIAD2956-25GEA 2050 NOK
TCIAD2956-25G TCIAD2956-5G
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide ≥98.0% (by GC)
N,N-Diethyl-2,3-dimethylbenzamide
Formel: C₁₃H₁₉NO
MW: 205,30 g/mol
MDL nummer: MFCD06797096
CAS-nummer: 57806-76-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %